Få mere at vide
(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-butene |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10/h1-2H/b2-1- |
| Formel vægt | 164.0061 |