Få mere at vide
YYA-021, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415507
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16415507 5 mg -
16409466 50 mg 50mg
16402768 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16415507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100039
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.
YYA-021 is a small-molecule CD4 mimic that inhibits HIV entry, with high anti-HIV activity and low cytotoxicity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale YYA-021
CAS 144217-65-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H27N3O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (157.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)C(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 317.43
Formel vægt 317.43
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus