Få mere at vide
Yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17932256
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
400 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932256 200 g
16459659 50 g
17901226 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932256 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOY5000A200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Yttrium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Y
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
SMIL [Y]
IUPAC navn yttrium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 88.906
Mængde 200 g
Formel vægt 88,906 g/mol