Få mere at vide
Yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Beskrivelse
Yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Yttrium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Y |
| Synonym | Y |
| InChI formel | InChI=1S/Y |
| SMIL | [Y] |
| IUPAC navn | yttrium |
| Vis mere |