Få mere at vide
Yttrium Standard: Y @ 5 vægtprocent i 20% HNO3
Artikelnummer. 30318468
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30318468 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 30318468 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGYN5P1L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
CAS 7440-65-5
Analyt- eller komponentnavne Yttrium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Y
Koncentration 5 %
Synonym Y
InChI formel InChI=1 S/Y
Løsningstype Blanding
SMIL [Y]
Element Y
IUPAC navn yttrium
Opløsningsmiddel eller Matrix 20% HNO3
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Molekylvægt (g/mol) 88.906
Mængde 1 l
Formel vægt 88.906