Få mere at vide
Yttrium Standard: Y @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17979439
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979439 500 ml
17938049 250 ml
17978039 100 ml
17908419 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17979439 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPYN500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Yttriumstandard: Y @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Yttrium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Y
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
SMIL [Y]
IUPAC navn yttrium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 88.906
Mængde 500 ml
Formel vægt 88,906 g/mol