Få mere at vide
Yttrium Standard: Y @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17962556
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962556 250 ml
17910666 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962556 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLYN250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Yttrium Standard: Y @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
CAS 7440-65-5
Analyt- eller komponentnavne Yttrium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Y
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
SMIL [Y]
IUPAC navn yttrium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 88.906
Mængde 250 ml
Formel vægt 88,906 g/mol