Få mere at vide
Yttrium standard for ICP/MS, Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15618285 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 15618285
Brand: SPEX Certiprep CLY21AY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Y10 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-65-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS min % 0.0, 2.0, 97.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.0, 2.0, 97.99
Molekylær formel Y
MDL nummer MFCD00011468
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
InChI nøgle VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMIL [Y]
IUPAC navn yttrium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 88.91
PubChem CID 23993
Mængde 125 ml
ChEBI CHEBI:33331
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10 µg/mL Yttrium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug