Få mere at vide
Yttrium Standard for ICP , ICP-MS 10.000μ g/ml (10.000 ppm) i 2-5 % salpetersyre (HNO 3 ), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- ICP, ICP-MS referencestandard, ICP , ICP-MS referencemateriale
- ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
- ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
- Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af massespektroskopistandarder), tredobbelt destillerede syrer og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
- Titrimetrien og spektroskopien kontrolleres og kalibreres ved hjælp af separate Certified Reference Materials (CRM ’s), så produktet kommer med to lag sporbarhed, bl.a. NIST Standarder, hvor de er tilgængelige.
- Alle måleusikkerheder for dette produkt er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Matrix: 2-5% HNO3 |
| Emballage | HDPE Triple-udvasket |
| Analyt- eller komponentnavne | Yttrium |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 10,000 µg/mL (10,000 ppm) |
| Teknik | ICP, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement |
| Element | Yttrium |
| Mængde | 250 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- YTTRIUM ICP STANDARD SOLUTION
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid