Få mere at vide
Yttrium Standard, 2 % HNO 3 i 1000 mg/L (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterDescripción
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
- Yttrium standard
- Lavet med ASTM Type I vand
- 1.000μ g/ml koncentration
- 250 ml volumen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium Standard |
| Emballage | Poly flaske |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 30 elementer på ppb-niveau. |
| CAS min % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| CAS Max % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Teknik | AA, ICP |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Mængde | 250 mL |
| Grad | Plasma |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLY2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLY2-3Y, -3X |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1001
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, yttriumoxide