missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Yttriumopløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12987443 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12987443 100 mL Flaske 100ml
12977443 50 mL Flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12987443 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 667 100

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Kemiske identifikatorer

CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Yttrium
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid
Mængde 100 mL
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.