Tekniske data
| Løsningen indeholder | HNO3 |
| Koncentration | 1 g/L |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ICP Standard Solution Yttrium (Y) 1000mg/l in HNO
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, yttriumtrinitrate, hexahydrate