Få mere at vide
Yttrium løsning til ICP , 1 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12906164 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12906164 500 mL 500ml
12986154 100 mL -
12996154 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12906164 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 067 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HNO3
Koncentration 1 g/L
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ICP Standard Solution Yttrium (Y) 1000mg/l in HNO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, yttriumtrinitrate, hexahydrate