Få mere at vide
Yttrium løsning til ICP 10g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12916444 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12916444 100 mL Flaske 100ml
12926444 250 mL Flaske 250ml
12937163 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12916444 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 267 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    915.12 DKK / 100ml
    Spare 329.88 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Y
Koncentration 10 ±0,02 g/L
Type Massespektrometristandard
Element Y
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Yttrium (Y) 10000mg/l in HNO3 5% (S 267)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i