Få mere at vide
Yttriumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11393848
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393848 100 mm 100mm
11303858 10 mm 10mm
11323858 25 mm 25mm
11313858 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11393848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040299.DM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-65-5 | Y | 88,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-65-5
Molekylær formel Y
Molekylvægt (g/mol) 88.91
MDL nummer MFCD00011468
InChI nøgle VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC navn yttrium
SMIL [Y]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium rod
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter.
Mængde 100 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0,14 g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.9%