Få mere at vide
Yttrium stang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343858
Mængde:
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
25mm
50mm
Artikelnummer. 11343858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040300.DM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-65-5
Molekylær formel Y
Molekylvægt (g/mol) 88.91
MDL nummer MFCD00011468
InChI nøgle VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC navn yttrium
SMIL [Y]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 100 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.57g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.9%