Få mere at vide
Yttriumpulver, -40 mesh, 99,6% (REO)
Artikelnummer. 11349648
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349648 25 g 25g
11339648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044147.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-65-5 | Y | 88,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-65-5
Molekylær formel Y
Molekylvægt (g/mol) 88.91
MDL nummer MFCD00011468
InChI nøgle VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC navn yttrium
SMIL [Y]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
Farve Grå
Navn note Indhold af sjældne jordoxider
Udseende Gråt pulver
Tæthed 4,47 g/cm3
Mængde 25 g
Maskestørrelse -40 Mesh
Lugt Lugtfri
Emballage Under Argon
Analyseprocentområde 99.6%
Form Pulver