Få mere at vide
Yttrium Oxide, 99%+, MilliporeSigma™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium Oxide |
| Smeltepunkt | 2410°C |
| CAS | 1314-36-9 |
| Farve | Light Gray |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 0.99% |
| Molekylær formel | O3Y2 |
| MDL nummer | MFCD00011473 |
| Synonym | Yttrium (III) Oxide 99 |
| Show More |