Få mere at vide
Yttrium intern standard: Y @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17991006
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17991006 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17991006 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLISAY100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Yttrium intern standard: Y @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Yttrium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Y
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
SMIL [Y]
IUPAC navn yttrium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 88.906
Mængde 100 ml
Formel vægt 88.906 g/mol