Få mere at vide
Yttrium intern standard: Y @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Yttrium intern standard: Y @ 10 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium |
| CAS | 7440-65-5 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Yttrium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Y |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Y |
| InChI formel | InChI=1S/Y |
| SMIL | [Y] |
| Vis mere |