Få mere at vide
Yttrium barre/knap,≈ 50,8 mm (2,0 tommer) dia. x 11 mm (0,43 tommer) tyk, 99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486755
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486755 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15486755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045114.KF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7440-65-5 | Y | 88,91 g/mol
Yttriumbarre/knap bruges som mellemprodukter, kemisk forskning, laboratoriekemikalier, Fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Yttrium ingot/button
Farve Grå
Navn note ≈50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 11 mm (0,43 tommer) tyk
CAS 7440-65-5
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈100 g/stykke
Form Brikker
Assay Procent Noter (REO)
Molekylær formel Y
MDL nummer MFCD00011468
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
InChI nøgle VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Y]
IUPAC navn yttrium
Molekylvægt (g/mol) 88.91
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
Procent renhed 99%