Få mere at vide
Yttrium ingot, 99.9% (REO)
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket i luftstabil polyflaske
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium ingot |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Poly flaske |
| Form | Ingot |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Contains less than 1% tantalum |