Få mere at vide
Yttrium(III)trifluormethansulfonathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Beskrivelse
Det anvendes til fremstilling af superledende tynde film. Det bruges i kemisk forskning& som mellemled.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| IUPAC navn | yttrium(3+) tritrifluormethansulfonat |
| Formel vægt | 536.10 (Anhydrous) |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur