Få mere at vide
Yttrium(III)trifluormethansulfonathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303878
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303878 2 g 2g
11383868 10 g 10g
11393868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040315.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34629-25-9 | C3F9O9S3Y | 536.10 g/mol
Det anvendes til fremstilling af superledende tynde film. Det bruges i kemisk forskning& som mellemled.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34629-25-9
Molekylær formel C3F9O9S3Y
Molekylvægt (g/mol) 536.10
MDL nummer MFCD00209623
InChI nøgle JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:?
PubChem CID 57349102
SMIL [Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
IUPAC navn yttrium(3+) tritrifluormethansulfonat
Formel vægt 536.10 (Anhydrous)