Få mere at vide
Yttrium(III)trifluoracetathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059431
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11485380
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044597.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 304851-95-4 | C6F9O6Y | 427.95 g/mol
En fluoreret yttriumforbindelse til forskning i proteomik. Anvendes til fremstilling af keramik, glas, lasermaterialer, fosfor. ikke-jernholdige legeret jern og stål, og tilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304851-95-4
Molekylær formel C6F9O6Y
Molekylvægt (g/mol) 427.95
MDL nummer MFCD05663780 MFCD00192577
InChI nøgle NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium trifluoroacetate
PubChem CID 22836421
IUPAC navn 2,2,2-trifluoreddikesyre;yttrium;hydrat
SMIL [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 427.95 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%