Få mere at vide
Yttrium(III) trifluoracetathydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11495380
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495380 50 g 50g
11485380 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044597.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 304851-95-4 | C6F9O6Y | 427,95 g/mol
En fluoreret yttriumforbindelse til forskning i proteomik. Anvendes til fremstilling af keramik, glas, lasermaterialer, fosfor. ikke-jernholdige legeret jern og stål, og tilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304851-95-4
Molekylær formel C6F9O6Y
Molekylvægt (g/mol) 427.95
MDL nummer MFCD05663780 MFCD00192577
InChI nøgle NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium trifluoroacetate
PubChem CID 22836421
IUPAC navn 2,2,2-trifluoreddikesyre;yttrium;hydrat
SMIL [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 427,95 (Vandfri)
Procent renhed 99.9%