Få mere at vide
Yttrium(III) sulfide, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11450231
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450231 25 g 25g
11378378 1 g 1g
11388378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450231 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039565.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12039-19-9
Molekylær formel S3Y2
Molekylvægt (g/mol) 273.99
MDL nummer MFCD00058806
InChI nøgle BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 166021
SMIL [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) sulfide
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3134
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn diyttrium(3+)trisulfandiid
Formel vægt 273.93
Procent renhed 99.9%
Lugt Like rotten eggs