Få mere at vide
Yttrium(III) sulfide, 99.9% (REO)
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) sulfide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3134 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | yttrium(3+);trisulfid |
| Formel vægt | 273.93 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Like rotten eggs |