Få mere at vide
Yttrium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11322508
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11322508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014561.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7446-33-5 | H16O20S3Y2 | 610.10 g/mol
Yttrium(III)sulfatoctahydrat bruges som laboratoriereagens, farvestof, strukturel keramik, optiske glas og katalysatorer. Det finder anvendelse i elektriske komponenter og fotooptiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-33-5
Molekylær formel H16O20S3Y2
Molekylvægt (g/mol) 610.10
MDL nummer MFCD00149946
InChI nøgle OMBXBIHFXZAMLA-UHFFFAOYSA-H
Synonym yttrium iii sulfate octahydrate, yttrium sulfate octahydrate, sulfuric acid, yttrium 3+ salt 3:2 , octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton reo, diyttrium trisulfate octahydrate, ytterium sulphate, yttrium sulfate,, yttrium 3+ trisulfate octahydrate, yttrium iii sulfate octahydrate, reacton, diyttrium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 165608
IUPAC navn yttrium(3+);trisulfat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) sulfate octahydrate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Water solubility decreases with increasing temperature; Soluble in water.
Formel vægt 610.11 (465.99 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton