Få mere at vide
Yttrium(III) sulfate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11322258
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11322258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013155.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011472
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) sulfate hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Formel vægt 465.99 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton