Få mere at vide
Yttrium(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11394987
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394987 2 g 2g
11304997 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041991.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34054-55-2 | O4PY | 183.88 g/mol
Den vigtigste anvendelse af yttrium er til fremstilling af fosfor, især de røde fosfor, der bruges i TV-apparater katodestrålerør (CRT) skærme og i LED'er. Det bruges også til fremstilling af elektroder, elektrolytter, elektroniske filtre, lasere og superledere; forskellige medicinske applikationer; og sporing af forskellige materialer for at forbedre deres egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34054-55-2
Molekylær formel O4PY
Molekylvægt (g/mol) 183.88
MDL nummer MFCD00049782
InChI nøgle UXBZSSBXGPYSIL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii phosphate hydrate, acmc-20aj99, yttrium phosphate-water 1/1/1, yttrium 3+ hydrate phosphate, yttrium 3+ ion hydrate phosphate
PubChem CID 57372096
IUPAC navn yttrium(3+)phosphat
SMIL [Y+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) phosphate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 183.88 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%