Få mere at vide
Yttrium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific™
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) perchlorate |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3211 |
| Formel vægt | 495.34 (387.25 Anhydrous) |
| Grad | Reagent |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto