Få mere at vide
Yttrium(III)oxid, REacton™ , nanopulver, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345108
Yttrium(III)oxid, REacton™ , nanopulver, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345108
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11345108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044048.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III)oxid bruges til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør, yttriumjerngranater til brug som mikrobølgefiltre, højtemperatursuperledere, som mineraliseringsmiddel til dannelse af spinel og som stabilisator til højtemperaturservicematerialer. Det er forudsætning for vigtige uorganiske forbindelser. Det er et potentielt solid-state lasermateriale, som muliggør effektiv drift både i kontinuerlig drift og i pulserende regimer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-36-9
Molekylær formel O3Y2
Molekylvægt (g/mol) 225.81
MDL nummer MFCD00011473
InChI nøgle RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diyttrium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium (III) oxide
Smeltepunkt 2410°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
Formel vægt 225.81
Procent renhed 99.995%
Grad Reacton™
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 5.01 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10187468 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2022 Artikelnummer044048.14,044048.36,044048.22
PartinummerI15W011 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer044048.14,044048.36,044048.22
PartinummerB19N40 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer044048.14,044048.36,044048.22
PartinummerE08U001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer044048.14,044048.36,044048.22
PartinummerH16Q33 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 Artikelnummer044048.14,044048.36,044048.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Yttrium(III)oxid, REacton™ , nanopulver, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >