Få mere at vide
Yttrium(III)-oxid, REacton™, 99,9999% (REO)
Product Code. 11320108
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11320108 250 g 250g
11310108 10 g 10g
11300108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11320108 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042864.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-36-9
Molekylær formel O3Y2
Molekylvægt (g/mol) 225.81
MDL nummer MFCD00011473
InChI nøgle RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diyttrium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) oxide
Smeltepunkt 2410 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99,9999% (REO)
Tæthed 5.01
Formel vægt 225.81