Få mere at vide
Yttrium(III)-oxid, REacton™, 99,9999% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2410°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.9999% (REO) |
| Formel vægt | 225.81 |
| Tæthed | 5.01 g/mL |