Få mere at vide
Yttrium(III)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082564
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Artikelnummer. 11346198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011181.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III)oxid bruges til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør, yttriumjerngranater til brug som mikrobølgefiltre, højtemperatursuperledere, som mineraliseringsmiddel til dannelse af spinel og som stabilisator til højtemperaturservicematerialer. Det er forudsætning for vigtige uorganiske forbindelser. Det er et potentielt solid-state lasermateriale, som muliggør effektiv drift både i kontinuerlig drift og i pulserende regimer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-36-9
Molekylær formel O3Y2
Molekylvægt (g/mol) 225.81
MDL nummer MFCD00011473
InChI nøgle RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diyttrium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) oxide, REacton™
Smeltepunkt 2410°C
Navn note (REO)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel Y2O3
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids
Formel vægt 225.81
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 5.01