Få mere at vide
Yttrium(III)oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11346198
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346198 25 g 25g
11316198 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011181.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225,81 g/mol
Yttriium(III)oxid bruges til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør, yttriumjerngranater til brug som mikrobølgefiltre, højtemperatursuperledere, som mineraliseringsmiddel til dannelse af spinel og som stabilisator til højtemperaturservicematerialer. Det er forudsætning for vigtige uorganiske forbindelser. Det er et potentielt solid-state lasermateriale, som muliggør effektiv drift både i kontinuerlig drift og i pulserende regimer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-36-9
Molekylær formel O3Y2
Molekylvægt (g/mol) 225.81
MDL nummer MFCD00011473
InChI nøgle RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diyttrium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) oxide, REacton™
Smeltepunkt 2410 °C
Navn note (REO)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom
Tæthed 5.01
Lineær formel Y2O3
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i alkohol og fortyndede syrer
Formel vægt 225.81
Procent renhed 99.99%