Få mere at vide
Yttrium(III)oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Yttriium(III)oxid bruges til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør, yttriumjerngranater til brug som mikrobølgefiltre, højtemperatursuperledere, som mineraliseringsmiddel til dannelse af spinel og som stabilisator til højtemperaturservicematerialer. Det er forudsætning for vigtige uorganiske forbindelser. Det er et potentielt solid-state lasermateriale, som muliggør effektiv drift både i kontinuerlig drift og i pulserende regimer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- I fosfor til farve-tv-rør, i mikrobølgefiltre og som stabilisator til højtemperatur-servicematerialer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2410 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 5.01 g/mL |
| Vis mere |