Få mere at vide
Yttrium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11306198
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11306198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011180.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III)oxid bruges til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør, yttriumjerngranater til brug som mikrobølgefiltre, højtemperatursuperledere, som mineraliseringsmiddel til dannelse af spinel og som stabilisator til højtemperaturservicematerialer. Det er forudsætning for vigtige uorganiske forbindelser. Det er et potentielt solid-state lasermateriale, som muliggør effektiv drift både i kontinuerlig drift og i pulserende regimer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • I fosfor til farve-tv-rør, i mikrobølgefiltre og som stabilisator til højtemperatur-servicematerialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-36-9
Molekylær formel O3Y2
Molekylvægt (g/mol) 225.81
MDL nummer MFCD00011473
InChI nøgle RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diyttrium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) oxide
Smeltepunkt 2410°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in alcohol and dilute acids
Formel vægt 225.81
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 5.01 g/mL