Få mere at vide
Yttrium(III)oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11359828
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359828 250 g 250g
11339828 50 g 50g
11349828 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044286.30
 Begrænset vare
På lager
Yttriium(III)oxid bruges til at fremstille fosfor til farve-TV-rør, yttriumjerngranater til brug som mikrobølgefiltre, højtemperatursuperledere, som mineraliserende middel til dannelse af spinel og som stabilisator til højtemperatur-servicematerialer. | CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225,81 g/mol
Yttriium(III)oxid bruges til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør, yttriumjerngranater til brug som mikrobølgefiltre, højtemperatursuperledere, som mineraliseringsmiddel til dannelse af spinel og som stabilisator til højtemperaturservicematerialer. Det er forudsætning for vigtige uorganiske forbindelser. Det er et potentielt solid-state lasermateriale, som muliggør effektiv drift både i kontinuerlig drift og i pulserende regimer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-36-9
Molekylær formel O3Y2
Molekylvægt (g/mol) 225.81
MDL nummer MFCD00011473
InChI nøgle RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Yttria
IUPAC navn diyttrium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) oxide
Smeltepunkt 2410 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Emballage Plastikflaske
Tæthed 5.01
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i alkohol og fortyndede syrer
Formel vægt 225.81
Procent renhed 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Yttrium oxide