Få mere at vide
Yttrium(III)oxidpellets, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348578
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348578 100 g 100g
11358578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040648.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Sintrede pellets velegnet til vakuumaflejring
Sintrede pellets egnet til vakuumafsætning Yttriium(III)oxid bruges til fremstilling af fosfor til farve-tv-rør, yttriumjerngranater til brug som mikrobølgefiltre, højtemperatursuperledere, som mineraliseringsmiddel til dannelse af spinel og som stabilisator til højtemperaturservicematerialer. Det er en forløber for vigtige uorganiske forbindelser. Det er et potentielt solid-state lasermateriale, som muliggør effektiv drift både i kontinuerlig drift og i pulserende regimer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-36-9
Molekylær formel O3Y2
Molekylvægt (g/mol) 225.81
MDL nummer MFCD00011473
InChI nøgle RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diyttrium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) oxide pellets
Smeltepunkt 2410 °C
Navn note ca. 10 mm i diameter x 5 mm tyk
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 5.01 g/mL
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i alkohol og fortyndede syrer.
Formel vægt 225.81
Procent renhed 99.9%