Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2410,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99,999% (Y2O3) på TREO-basis |
| Lineær formel | Y2O3 |
| Merck Index | 14, 10107 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer |
| Vis mere |