Få mere at vide
Yttrium(III)oxid, 99,999 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10301054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10301054 50 g Glasflaske 50g
10174210 2 g Glasflaske 2g
10328430 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10301054 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194480500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-36-9
Molekylær formel O3Y2
Molekylvægt (g/mol) 225.81
MDL nummer MFCD00011473
InChI nøgle RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diyttrium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) oxide
Smeltepunkt 2410.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.999% (Y2O3) On TREO base
Lineær formel Y2O3
Merck Index 14, 10107
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids
Formel vægt 225.81
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis