Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2410,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Tab ved tænding | 1,0 % maks. (1000 °C) (materialebase) |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99,99% min. (Y2O3) TREO base |
| Lineær formel | Y2O3 |
| Merck Index | 14, 10107 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Yttrium(III) oxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Yttrium oxide