Få mere at vide
Yttrium(III)oxalat-nonahydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049505
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014562.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Yttriumoxalat anvendes i keramik, glas og elektronik. Det er et vigtigt materiale til tri-bands sjældne jordarters fosfor og yttrium-jern-granater, som er meget effektive mikrobølgefiltre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13266-82-5
Molekylær formel C6H18O21Y2
Molekylvægt (g/mol) 604.001
MDL nummer MFCD00150502
InChI nøgle CTXJKXXQOORSKU-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131872179
IUPAC navn oxalat;yttrium(3+);nonahydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) oxalate nonahydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Y2(C2O4)3·9H2O
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids
Formel vægt 604.01 (441.87 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%