Få mere at vide
Yttrium(III)oxalat-nonahydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Yttriumoxalat anvendes i keramik, glas og elektronik. Det er et vigtigt materiale til tri-bands sjældne jordarters fosfor og yttrium-jern-granater, som er meget effektive mikrobølgefiltre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) oxalate nonahydrate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | Y2(C2O4)3·9H2O |
| FN nummer | UN3288 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids |
| Formel vægt | 604.01 (441.87 Anhydrous) |
| Vis mere |