Få mere at vide
Yttrium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11396208
Mængde:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11396208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011187.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 140191-40-8 | N3O9Y | 274.92 g/mol
Det fungerer som en forløber for fremstillingen af yttriumoxid-nanopartikler og til nanoskalabelægninger af kulstofkompositter. Det er en effektiv yttriumkilde til fremstilling af yttriumbaserede overfladeaktive mesofaser, der anvendes som adsorberende midler og i optisk funktionelle materialer. Det bruges i optik, keramik, glas, elektronik og superledende materialer. Det er blevet rapporteret som en genanvendelig katalysator i Bignelli-reaktionen til syntese af heterocykler såsom pyrimidin-2-oner. Det er en kraftig katalysator for syntesen af nogle supramolekyler såsom calix[4]resorcinarener, 1,8-dioxooctahydroxanthener, 2-amino-4H-chromener og flere andre organiske kondensationsprodukter. Silica-understøttet yttriumnitrathydrat fungerer som en heterogen katalysator til fremstilling af 2-Amino-4H-Chromenes i vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140191-40-8
Molekylær formel N3O9Y
Molekylvægt (g/mol) 274.92
MDL nummer MFCD00011469
InChI nøgle BXJPTTGFESFXJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium iii nitrate hydrate, yttrium nitrate hydrate, 3no3.y.h2o, nitric acid, yttrium iii salt, nitric acid, yttrium 3++ salt, yttrium 3+ hydrate trinitrate, yttrium iii nitrate hydrate, reacton
PubChem CID 23169389
SMIL [Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn yttrium(3+);trinitrat;hydrat
Formel vægt 274.92 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic