Få mere at vide
Yttrium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Det fungerer som en forløber for fremstillingen af yttriumoxid-nanopartikler og til nanoskalabelægninger af kulstofkompositter. Det er en effektiv yttriumkilde til fremstilling af yttriumbaserede overfladeaktive mesofaser, der anvendes som adsorberende midler og i optisk funktionelle materialer. Det bruges i optik, keramik, glas, elektronik og superledende materialer. Det er blevet rapporteret som en genanvendelig katalysator i Bignelli-reaktionen til syntese af heterocykler såsom pyrimidin-2-oner. Det er en kraftig katalysator for syntesen af nogle supramolekyler såsom calix[4]resorcinarener, 1,8-dioxooctahydroxanthener, 2-amino-4H-chromener og flere andre organiske kondensationsprodukter. Silica-understøttet yttriumnitrathydrat fungerer som en heterogen katalysator til fremstilling af 2-Amino-4H-Chromenes i vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) nitrate hydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,10107 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | yttrium(3+);trinitrat;hydrat |
| Formel vægt | 274.92 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |