Få mere at vide
Yttrium(III) nitrate hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) nitrate hexahydrate |
| Navn note | 99.9% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Adhering Crystalline Powder or Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | Y(NO3)3·6H2O |
| Merck Index | 14,10107 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Formel vægt | 383.01 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Yttrium(III) nitrate hexahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.