Få mere at vide
Yttrium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4412870
Mængde:
5 g
25 g
100 g
5 x 100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11327637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012898.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13494-98-9 | H12N3O15Y | 383.008 g/mol
Det bruges som reagens i optik, keramik, glas og elektronik. Det bruges i superledende materialer. Det er blevet rapporteret som en genanvendelig katalysator i Bignelli-reaktionen til syntese af heterocykler såsom pyrimidin-2-oner. Det er en kraftig katalysator for syntesen af nogle supramolekyler såsom calix[4]resorcinarener, 1,8-dioxooctahydroxanthener, 2-amino-4H-chromener og flere andre organiske kondensationsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13494-98-9
Molekylær formel H12N3O15Y
Molekylvægt (g/mol) 383.008
MDL nummer MFCD00149940
InChI nøgle QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
IUPAC navn yttrium(3+);trinitrat;hexahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 383.01 (274.92 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Yttrium(III) nitratehexahydrate