Få mere at vide
Yttrium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Description
Det bruges som reagens i optik, keramik, glas og elektronik. Det bruges i superledende materialer. Det er blevet rapporteret som en genanvendelig katalysator i Bignelli-reaktionen til syntese af heterocykler såsom pyrimidin-2-oner. Det er en kraftig katalysator for syntesen af nogle supramolekyler såsom calix[4]resorcinarener, 1,8-dioxooctahydroxanthener, 2-amino-4H-chromener og flere andre organiske kondensationsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) nitrate hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 383.01 (274.92 Anhydrous) |
| Følsomhed | Hygroscopic |