Få mere at vide
Yttrium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Det bruges som reagens i optik, keramik, glas og elektronik. Det bruges i superledende materialer. Det er blevet rapporteret som en genanvendelig katalysator i Bignelli-reaktionen til syntese af heterocykler såsom pyrimidin-2-oner. Det er en kraftig katalysator for syntesen af nogle supramolekyler såsom calix[4]resorcinarener, 1,8-dioxooctahydroxanthener, 2-amino-4H-chromener og flere andre organiske kondensationsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) nitrate hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 383.01 (274.92 Anhydrous) |
| Følsomhed | Hygroscopic |
Sikkerhed og håndtering
- Yttrium(III) nitrate hexahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Yttrium(III) nitratehexahydrate